Learn More
Chlorure de valéryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
Valeryl chloride is an intermediate for pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, fragrances, electronic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de valéryle est un intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les surfactants, les parfums, les produits chimiques électroniques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des alcools.
Le chlorure de valéryle est un intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques, les surfactants, les parfums, les produits chimiques électroniques.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des alcools.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Valeryl chloride |
Point de fusion | -110°C |
Point d’ébullition | 125°C to 127°C |
Point d’éclair | 32°C (89°F) |
Odeur | Acrid |
Quantité | 1000 g |
Numéro UN | UN2502 |
Beilstein | 506293 |
Poids de la formule | 120.58 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.