Learn More
Valeronitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10403965
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
110-59-8
C5H9N
83.13
MFCD00001974
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
8061
pentanenitrile
CCCCC#N
110-59-8
C5H9N
83.13
MFCD00001974
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
8061
pentanenitrile
CCCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Valeronitrile
Point de fusion -96.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 139.0°C to 141.0°C
Point d’éclair 40°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CN
Indice de réfraction 1.3960 to 1.3980
Quantité 500 mL
Beilstein 02, 301
Merck Index 15, 10091
Gravité spécifique 0.79
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Valeronitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./