Learn More
δ-valérolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10275780
δ-valérolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10275780
250 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10275780
Marque: Thermo Scientific Acros 162712500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-28-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00006645
Clé InChI OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
CID PubChem 10953
ChEBI CHEBI:16545
Nom IUPAC oxane-2-one
SMILES O=C1CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Valerolactone
Note relative au nom 99%
Point de fusion -13.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 230.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4560 to 1.4590
Quantité 250 g
Beilstein 17, 235
Gravité spécifique 1.1
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir des quantités variables de produit polymérisé
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • delta-Valerolactone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
δ-valérolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >