Learn More
Acide valérique, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16339477
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Acide valérique109-52-41000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Valeric acid
CAS 109-52-4, 7732-18-5
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C5H10O2
Clé InChI NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)O
Nom IUPAC acide pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
CID PubChem 7991
ChEBI CHEBI:17418
Solvant ou matrice H2O
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire