Learn More
Acide valérique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
2 500 ml
Description
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide valérique est utilisé comme phéromone du taupin de la betterave à sucre, Limonius californicus. Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’arômes et de parfums, de lubrifiants de type ester, de plastifiants et de stabilisants pour vinyle. Il s’agit d’un additif alimentaire utilisé comme adjuvant dan d’arôme synthétique. Il s’agit d’un ingrédient inerte dans la lutte antiparasitaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide valérique est utilisé comme phéromone du taupin de la betterave à sucre, Limonius californicus. Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’arômes et de parfums, de lubrifiants de type ester, de plastifiants et de stabilisants pour vinyle. Il s’agit d’un additif alimentaire utilisé comme adjuvant dan d’arôme synthétique. Il s’agit d’un ingrédient inerte dans la lutte antiparasitaire.
Solubilité
Il est soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Valeric acid |
Point de fusion | -34°C |
Point d’ébullition | 184°C à 186°C |
Formule linéaire | CH3(CH2)3CO2H |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 969454 |
Merck Index | 14,9904 |
Informations sur la solubilité | It is soluble in water. |
Poids de la formule | 102.13 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Acide valérique
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .