Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Valentino (Frontier 164)
Le cuir pleine fleur à 2 tons brésilien associé au Nubuck rehausse l’aspect élégant.
236.00€ - 263.00€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Valentino (Frontier 164) |
Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15998271
|
Emma Safety Footwear
MM16409039 |
39 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15908281
|
Emma Safety Footwear
MM16409040 |
40 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15918281
|
Emma Safety Footwear
MM16409041 |
41 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15928281
|
Emma Safety Footwear
MM16409042 |
42 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15938281
|
Emma Safety Footwear
MM16409043 |
43 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15948281
|
Emma Safety Footwear
MM16409044 |
44 |
263.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15958281
|
Emma Safety Footwear
MM16409045 |
45 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15968281
|
Emma Safety Footwear
MM16409046 |
46 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15978281
|
Emma Safety Footwear
MM16409047 |
47 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15988281
|
Emma Safety Footwear
MM16409048 |
48 |
236.00€
1 paire |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Semelle extérieure TPU
- Cuir pleine fleur
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Noir | |
Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Valentino (Frontier 164) | |
Cuir, Nubuck |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Valentino (Frontier 164)