Learn More
Thermo Scientific™ Injecteur Valco, modèle C6W
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Injecteur
Rotor de rechange
Modèle:
C6W
C6 W
EPC6 W
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Actionnement | Manuel |
| Volume (métrique) d’échantillon | 20 μL / boucle |
| Modèle | C6 W |
| Type de port | Six 0,016 po. |
| Type | Injecteur |