Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Contrôleurs de vide à écran tactile VacuSelect™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7161443 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Applications:
Distillation à court trajet
Lyophilisation
Étuve à vide
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15937912
Marque: BRANDTECH™ VACUUBRAND™ 20700070
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fonctionnement intuitif de l’évaporation rotative, de la distillation par voie rapide, et bien plus
  • Recherche automatiquement les points d’ébullition
  • Routines préprogrammées pour les étuves à vide, les sécheurs de gel, la filtration et plus encore
  • Créez des routines personnalisées en quelques minutes
  • Pour les évaporateurs rotatifs et autres applications de pompe à membrane
  • Paquets de contrôle Pirani pour la distillation par voie rapide et autres applications de pompe à palettes / spirale
  • Deux paquets Pirani différents pour pompes avec brides KF16 ou KF25
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,1 mbar/Torr/hPa
Contrôle Écran tactile
Comprend Alimentation électrique, électrovanne intégrée
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50 à 60 Hz, universel
Matériau Transducteur en céramique d’oxyde d’aluminium
Type de bouchon CEE/É.-U./CH/R.-U./AUS/CN
À utiliser avec Fonctionne avec toutes les pompes à membrane
Applications Étuve à vide
Pression maximale 1 080 mbar
Tension 100 à 240 VCA