Learn More
Sartorius Tube à vide
Code produit. 16595010 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16595010
Marque: Sartorius 1ZA0007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tube à vide conçu pour une utilisation avec la MultiStation Sartolab™.
  • Diamètre externe : 15 mm
  • Diamètre interne : 7 mm
  • Longueur : 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Reusable
À utiliser avec (équipement) MultiStation
Matériau Silicone
Stérilité Non-sterile
Type Tube à vide