Learn More
Labconco™ Couplage de capteur de vide
Le couplage de capteur de vide est un connecteur en caoutchouc servant à installer le capteur de vide sur les lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™.
Marque: Labconco™ 7433200
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Différentes sondes, capteurs et relais disponibles pour une utilisation avec les lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™
Spécification
Connecteur | |
Lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™ | |
4,3 lb |