Learn More
Gardner Denver Welch™ Régulateur de vide avec indicateur à cadran pour pompes MP/MPC
Montage à l’entrée de la pompe MP/MPC pour réguler le niveau de vide à l’aide de la vanne de purge.
Marque:  Gardner Denver Welch™ 700458-02
Code produit. 13168266
  • 369.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec pompes MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Régulateur de vide avec jauge à cadran
Pompes MP/MPC 095 Z, 110 E, MPC 105 T, MPC 155 Z