Learn More
Thermo Scientific™ Étuves à vide
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’étuve à vide Thermo Scientific™ offre une flexibilité exceptionnelle, avec une température maximale de 220°C (428°F), deux configurations de contrôle et des options d’affichage. Ces étuves sont équipées de vannes à aiguille de vide et de purge indépendantes. Le système de chauffage rayonnant par les parois optimise l’uniformité et permet de gagner en espace dans la chambre pour des applications de séchage, de durcissement, de mise en place sous vide et de plaçage.
- 3in Isolation en laine de verre (de 7,6 cm) qui évite la perte de chaleur
- Joint de porte en silicone et porte à verrouillage positif qui maintiennent l’étanchéité à tous les niveaux de vide
- Écran de protection de sécurité en polycarbonate protégeant le verre de la porte
- Niveau de vide qui s’affiche sur les jauges de 0 à 30 po Hg
- Lignes de vide et d’air constituées de tuyaux en acier inoxydable résistant à la corrosion pour une propreté optimum de la chambre et des performances à long terme
- Avec deux étagères empilables, en aluminium, amovibles
- Chambre intérieure en acier inoxydable de type 304, facile à nettoyer
- Extérieur en acier fort, revêtu de poudre, assurant sa durabilité
- Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Modèles 3606
- Contrôle de la température du thermostat hydraulique ±1,5°C avec une uniformité de ±5°C à 100°C, 25 po de Hg
- Protection intégrée en cas de surchauffe
- Évacuation indépendante montée sur le dessus et raccords de vide de ventilation
Modèles 3608
- Contrôle de la température du thermostat hydraulique ±1,5°C avec une uniformité de ±5°C à 100°C, 25 po de Hg
- Protection intégrée en cas de surchauffe
- Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Modèles 3618P Modèle
- Régulation de la température par microprocesseur PID programmable
- Régule à ±0,2°C avec une uniformité de ±2,4°C à 100°C, 25 po de Hg
- Fonctionne selon un point de consigne unique ou en utilisant un programme à 24 étapes de rampes et pauses
- Raccords de compression de 0,25 po sur le côté gauche qui nécessitent des tuyaux en cuivre ou en acier inoxydable de 0,25 po de dia. ext.
- Soupape à trois voies montée à l’avant permettant l’évacuation, la ventilation et la purge des gaz inertes (par ex. azote ou argon) avec des raccords de vide à l’avant de l’unité
Informations de commande :
Unités numériques en torr et microns disponibles séparément (à installer en usine)
Matériel nécessaire :
Raccords de vide qui nécessitent des tuyaux de 0,25 po (0,6 cm) de dia. int.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 2,3 pi3 |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Description | 2,3 pi3 (65,1 L) ; 240 V 1 600 W 6,7 A ; affichage à cadran |
| Capacité (métrique) | 65,1 L |
| max. (métrique) | Température ambiante de +10°C à 220°C |
| Type | OTP |
| Affichage | Thermomètre bimétallique à incréments de 5°C |
| Matériau | Calibre industriel avec revêtement en poudre |
| Nbre d’étagères | 2 |
| Matériau de l’étagère | Aluminium |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.