Learn More
Memmert™ Tablette thermique pour étuve à vide
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Standard primaire d’ozone modèle 200
Standard primaire d’ozone modèle 400
Standard primaire d’ozone modèle 500
Matériau:
Acier inoxydable
Aluminium
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat d’étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | Standard primaire d’ozone modèle 400 |
| Type | Étagère |
| À utiliser avec (application) | Protection individuelle contre la surchauffe pour chaque étagère MLOP (Multi-Level-Overtemperature-Control) |
| Comprend | Détection de température locale (Pt100, circuit à 4 fils) |
| Matériau | Aluminium |