Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube
Perform derivatization and other small-scale reactions reliably and with ease.
224.88€ - 250.08€
Spécification
Quantité 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
13150093
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TS-29570
1 mL
224.88€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 05-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13160093
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
TS-29571
6 mL
250.08€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
Ideal applications
  • General sample incubation and evaporation in a variety of tube and vial sizes
  • Silylation, alkylation, and acylation derivatization reactions for GC sample preparation
  • Protein hydrolysis and vacuum hydrolysis reactions for amino acid analysis by HPLC
Additional features
  • LED display: match digital display to in-block thermometer to calibrate temperature set-point
  • Modular design: switch aluminum blocks and vials; attach compatible evaporator manifold
  • Four models: single-block and triple-block sizes with either heat-only or heat-and-stir capability
  • In-block temperature control option by Remote Temperature Probe, an optional accessory to allow temperature regulation from block wells or actual sample vials
Complete Reacti-Therm Sample Derivatization System
The derivatization system can combine heating, stirring and evaporation in a versatile, modular system that is easily configured to your application.
  • Reacti-Therm Heating/Stirring Module
  • Reacti-Vap Evaporator Module
  • Reacti-Blocks, Reacti-Vial Magnetic Stirrers, and Reacti-Vial Small Reaction Vials
Spécification
Spécification
1