Learn More
Cole-Parmer™ Porte-filtre à vide
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
Marque:  Cole-Parmer™ 02921-00
Code produit. 11721883
  • 272.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fiole à vide
• Pour membrane φ 25, 47 ou 90mm
• Support de filtre verre ou inox
• Fermeture à pince
• Entonnoir en verre borosilicaté avec support de filtre en verre fritté ou acier inox, pince aluminium ou bague vissante et bouchon percé en silicone pour adaptation sur rampe de filtration et fiole à vide
• Pour filtration ultrapure, choisir un support de filtre en acier inox
• Entonnoir de filtration à pince
• Support membrane verre
• Accessoires obligatoires fiole à vide ou rampe de filtration
• Inclus avec pince aluminium et bouchon silicone n°5
Spécification
Spécification
Autoclavable
Aluminium
Vacuum Filtration Holder
Verre fritté
1 de chaque
15 ml