Learn More
Cole-Parmer™ Porte-filtre à vide
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
Marque: Cole-Parmer™ 02920-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiole à vide• Pour membrane φ 25, 47 ou 90mm
• Support de filtre verre ou inox
• Fermeture à pince
• Entonnoir en verre borosilicaté avec support de filtre en verre fritté ou acier inox, pince aluminium ou bague vissante et bouchon percé en silicone pour adaptation sur rampe de filtration et fiole à vide
• Pour filtration ultrapure, choisir un support de filtre en acier inox
• Entonnoir de filtration à pince
• Support membrane verre
• Accessoires obligatoires fiole à vide ou rampe de filtration
• Inclus avec pince aluminium et bouchon silicone n°5
• Recherche et dénombrement d'E. coli
• Support de filtration
• Entonnoir en verre 100mL
• Recherche et dénombrement d'entérocoques
• Recherche et dénombrement de bactéries revivifiables à 37°C, Pseudomonas, Staphylocoques et Streptocoques
Spécification
Autoclavable | |
Aluminium | |
Vacuum Filtration Holder |
Verre fritté | |
1 de chaque | |
100 ml |