Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de raccordement pour filtration sous vide et dessiccation
Code produit. 13504920 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Taille de la tubulure:
6 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre intérieur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13504920
Marque: Welch Ilmvac™ 404008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite le bon raccordement au système de filtration sous vide ou au dessicateur. Le kit de raccordement pour système de filtration sous vide et de dessiccation Welch Ilmvac™ comprend un filtre et une tubulure adaptée.
  • Raccordement rapide à l’entonnoir / collecteur de filtration sous vide ou au dessiccateur
  • Le kit comprend un filtre hydrophobe en ligne, un tuyau d’aspiration en silicone de 1,5 m (6 mm D.I.) et un tuyau d’aspiration en silicone de 1,5 m (8 mm D.I.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Filtre hydrophobe en ligne, tuyau à vide en silicone de 1,5 m (6 mm de dia. int.) et tuyau à vide en silicone de 1,5 m (8 mm de dia. int.)
Quantité 1/boîte
Taille de la tubulure 6 mm de diamètre intérieur, 8 mm de diamètre intérieur
Type Kit de raccordement pour filtration sous vide et dessiccation