Learn More
BD Tubes de prélèvement sanguin veineux Vacutainer™ : Tubes de séparation de sérum SST™ : Bouchon classique
Idéal pour une utilisation dans les déterminations de sérum en chimie
600.00€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation dans les déterminations de sérum en chimie |
Code produit | Marque | Additif | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Additif | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15866161
|
BD
367985 |
Activateur de gel polymère / silice | Rouge / gris | 10 mL |
600.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Contiennent de la silice pulvérisée en revêtement et un gel polymère pour la séparation du sérum
- Fournit un moyen efficace de préparation d’échantillons de sérum et aide à améliorer le flux de travail des laboratoires
- Les tubes marqués comme ‘Formule de bonnes pratiques’ répondent aux exigences strictes des instruments de diagnostic complexes et des directives cliniques actuelles
- Disponible avec bouchon de tube classique ou bouchon de tube rouge / gris Hemogard™ qui empêche le contact humain avec le sang sur le bouchon ou le bord du tube
Les tubes évacués simplifient le prélèvement sanguin
- Le sang est prélevé directement de la veine dans les tubes de prélèvement stériles évacués
- Une seule ponction veineuse est nécessaire pour prélever plusieurs échantillons
- Les tubes peuvent être changés alors que l’aiguille et le support en plastique restent en place sur le bras du patient
- Les bouchons sont codés par couleur
- En polyéthylène téréphtalate (PET)
- Fournit un environnement de travail plus sûr à tout le personnel en (1) réduisant le risque de casse du tube pendant la manipulation ; (2) éliminant la casse lorsque les tubes sont centrifugés à des vitesses supérieures ; et (3) éliminant la casse ou l’écaillage des tubes lorsque le bouchon est retiré et réinséré
- En plus de la réduction des blessures potentielles, moins de casses de tubes entraînent moins d’interruption de flux de travail et moins de prélèvements répétés pour le patient, ce qui permet un fonctionnement quotidien plus fluide
Bouchons Hemogard
- Le blindage de sécurité est conçu pour une manipulation plus sûre des tubes
- Le bouchon en caoutchouc est encastré à l’intérieur du blindage en plastique, de sorte que les gouttes laissées par une aiguille de prélèvement sanguin restent isolées du contact potentiel
- Le blindage est conçu pour protéger le personnel du laboratoire contre tout contact direct avec le sang sur le bouchon ou autour du bord externe du tube, ainsi que contre les éclaboussures de sang lors de l’ouverture du tube
Spécification
Plastique | |
Pour une utilisation dans les déterminations de sérum en chimie |