Learn More
BD Kit de prélèvement sanguin Vacutainer™ Safety-Lok™
Click to view available options
Longueur (métrique):
304,8 mm
Conditionnement:
200 pièces
Description
Sans adaptateur Luer, pour le prélèvement de sang de veines difficiles jauge 23G bleue, 19 mm, tubulure 305 mm BD Vacutainer
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de prélèvement sanguin Vacutainer Safety-Lok™ |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Longueur (métrique) | 304,8 mm |