Learn More
BD Systèmes de prélèvement sanguin avec support pré-attaché Vacutainer™ Safety-Lok™
Code produit. p-3111206
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
Calibre 21
Calibre 23
Couleur:
Bleu clair
Vert
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Longueur (impériale) du tube:
7 in
12 in
Conditionnement:
200 pièces
25 pièces
Code produit. 15380297
Marque: BD 368654
Prêt à l’emploi directement sorti de l’emballage, sans assemblage requis. Le système de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Safety-Lok™ avec support préfixé est un système stérile et fermé pour le prélèvement sanguin veineux. Chaque système polyvalent comprend un mécanisme de sécurité irréversible pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille.
Les systèmes de prélèvement sanguin Safety-Lok™ sont des systèmes stériles fermés avec des supports préfixés conditionnés dans des blisters individuels. Ces systèmes complets fournissent l’assurance que le nombre de supports sera toujours égal au nombre de systèmes de prélèvement et élimine le besoin de monter manuellement l’aiguille et le support, ce qui minimise le risque de contamination.
Chaque système comprend : une aiguille hypodermique, de grandes ailettes de code couleur, un blindage de sécurité intégré, une tubulure sans torsion à petit alésage, un connecteur, un adaptateur Luer multi-échantillons et un porte-tube fixé.
  • Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
  • Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
  • Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
  • Activation d’une seule main sans changement de technique, l’attention reste donc concentrée sur le patient et le site d’injection
  • Le reflux de sang est visible clairement par un blindage translucide pour vérifier instantanément la pénétration réussie des veines avant le prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de prélèvement sanguin à ailettes
Couleur Vert
Calibre d’aiguille Calibre 21
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conçu pour aider à se conformer au OSHA SHIB 10-15-03 en réduisant le risque de réutilisation des supports. Le bouclier protecteur est conçu pour répondre aux normes de sécurité OSHA actuelles relatives aux contrôles techniques.
Comprend Porte-aiguilles préfixé, protection d’aiguille Safety-Lok
Longueur (impériale) de l’aiguille 0,75 in
Longueur (impériale) du tube 7 in
Longueur (métrique) de l’aiguille 19 mm
Longueur (métrique) du tube 178 mm
Quantité 200 Paquets