Learn More
BD Systèmes de prélèvement sanguin avec support pré-attaché Vacutainer™ Safety-Lok™
Prêt à l’emploi directement sorti de l’emballage, sans assemblage requis. Le système de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Safety-Lok™ avec support préfixé est un système stérile et fermé pour le prélèvement sanguin veineux. Chaque système polyvalent comprend un mécanisme de sécurité irréversible pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille.
Marque: BD 368654
Description
Les systèmes de prélèvement sanguin Safety-Lok™ sont des systèmes stériles fermés avec des supports préfixés conditionnés dans des blisters individuels. Ces systèmes complets fournissent l’assurance que le nombre de supports sera toujours égal au nombre de systèmes de prélèvement et élimine le besoin de monter manuellement l’aiguille et le support, ce qui minimise le risque de contamination.
Chaque système comprend : une aiguille hypodermique, de grandes ailettes de code couleur, un blindage de sécurité intégré, une tubulure sans torsion à petit alésage, un connecteur, un adaptateur Luer multi-échantillons et un porte-tube fixé.
- Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
- Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
- Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
- Activation d’une seule main sans changement de technique, l’attention reste donc concentrée sur le patient et le site d’injection
- Le reflux de sang est visible clairement par un blindage translucide pour vérifier instantanément la pénétration réussie des veines avant le prélèvement

Spécification
Système de prélèvement sanguin à ailettes | |
Calibre 21 | |
Conçu pour aider à se conformer au OSHA SHIB 10-15-03 en réduisant le risque de réutilisation des supports. Le bouclier protecteur est conçu pour répondre aux normes de sécurité OSHA actuelles relatives aux contrôles techniques. | |
0,75 in | |
19 mm | |
200 Paquets |
Vert | |
Stérile | |
Porte-aiguilles préfixé, protection d’aiguille Safety-Lok | |
7 in | |
178 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.