Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacutainer™
Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples. Les aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons BD Vacutainer™ sont des aiguilles stériles à double extrémité à utiliser avec les porte-tubes Vacutainer et les tubes de prélèvement sanguin sous vide. Disponible avec des aiguilles de 1 po ou 1,5 po, de calibre 20, 21 ou 22.
Marque: BD 360214
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.- Aiguille stérile à double extrémité avec valve de sécurité couverte par manchon
- La conception biseau à angle bas avancée et le revêtement en lubrifiant siliconé garantissent une pénétration douce et lisse des veines
- Prélève le sang directement de la veine dans des tubes de prélèvement sous vide afin d’éviter toute exposition
- Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples après la ponction veineuse
- Conçu pour une utilisation avec les porte-tubes BD Vacutainer™ et les tubes de prélèvement sanguin sous vide
- Adaptateur Luer (MPN 367300) disponible séparément pour une utilisation avec un cathéter ou une aiguille hypodermique
Spécification
Aiguille à prélèvement sanguin multi-échantillons | |
Marquage CE | |
Réversible | |
Prélèvement d’échantillons sanguins | |
Calibre 20 | |
Oui | |
25,4 mm | |
Paroi mince |
Stérile | |
Jaune | |
Oui | |
Tubes de prélèvement sanguin Vacutainer, porte-tubes | |
Polystyrène | |
1 in | |
Biseau à faible angle |