Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacutainer™
Click to view available options
Jauge:
Calibre 20
Calibre 21
22 g
Longueur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
Couleur:
Jaune
Noir
Vert
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
- Aiguille stérile à double extrémité avec valve de sécurité couverte par manchon
- La conception biseau à angle bas avancée et le revêtement en lubrifiant siliconé garantissent une pénétration douce et lisse des veines
- Prélève le sang directement de la veine dans des tubes de prélèvement sous vide afin d’éviter toute exposition
- Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples après la ponction veineuse
- Conçu pour une utilisation avec les porte-tubes BD Vacutainer™ et les tubes de prélèvement sanguin sous vide
- Adaptateur Luer (MPN 367300) disponible séparément pour une utilisation avec un cathéter ou une aiguille hypodermique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aiguille à prélèvement sanguin multi-échantillons |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Marquage CE |
| Couleur | Vert |
| Connecteurs | Réversible |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement d’échantillons sanguins |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de prélèvement sanguin Vacutainer, porte-tubes |
| Jauge | Calibre 21 |
| Matériau du moyeu | Polystyrène |
| Afficher plus |