Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons Vacutainer™
Code produit. 12957726
Click to view available options
Jauge:
Calibre 20
Calibre 21
22 g
Longueur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
Couleur:
Jaune
Noir
Vert
Tamaño de la unidad:
100 pièces
1000 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12957726
Marca: BD 360211
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples. Les aiguilles de prélèvement sanguin multi-échantillons BD Vacutainer™ sont des aiguilles stériles à double extrémité à utiliser avec les porte-tubes Vacutainer et les tubes de prélèvement sanguin sous vide. Disponible avec des aiguilles de 1 po ou 1,5 po, de calibre 20, 21 ou 22.
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
  • Aiguille stérile à double extrémité avec valve de sécurité couverte par manchon
  • La conception biseau à angle bas avancée et le revêtement en lubrifiant siliconé garantissent une pénétration douce et lisse des veines
  • Prélève le sang directement de la veine dans des tubes de prélèvement sous vide afin d’éviter toute exposition
  • Peut être utilisé avec des tubes de prélèvements multiples après la ponction veineuse
  • Conçu pour une utilisation avec les porte-tubes BD Vacutainer™ et les tubes de prélèvement sanguin sous vide
  • Adaptateur Luer (MPN 367300) disponible séparément pour une utilisation avec un cathéter ou une aiguille hypodermique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit Multi-sample Blood Collection Needle
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité CE marked
Couleur Noir
Connecteurs Réversible
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Prélèvement d’échantillons sanguins
À utiliser avec (équipement) Tubes de prélèvement sanguin Vacutainer, porte-tubes
Jauge 22 g
Matériau du moyeu Polystyrène
Sans latex Oui
Longueur (impériale) 1.5 in.
Longueur (métrique) 38,1 mm
Modèle Low-angle Bevel
Épaisseur (paroi) Paroi mince
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado