Learn More
BD Tubes Vacutainer™ K2EDTA
720.00€
Spécification
Type de produit | Tube K2 EDTA |
---|---|
Additif | K2EDTA |
Matériau | PET |
Type de bouchon | Hemogard |
Couleur de bouchon | Rose |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15744718
|
BD
368841 |
2 mL |
720.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Spécification
Tube K2 EDTA | |
PET | |
Rose | |
Utilisé pour obtenir un échantillon de sérum, de sang total ou un échantillon de plasma EDTA |
K2EDTA | |
Hemogard | |
13 x 75 mm | |
Papier |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: dipotassium EDTA dihydrate
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Tubes Vacutainer™ K2EDTA