Learn More
BD Tubes plasma héparinés Vacutainer™
Permet d’obtenir une anticoagulation optimale grâce à l’utilisation d’héparine de qualité pharmaceutique. Les tubes plasma héparinés BD Vacutainer™ sont en plastique PET durable avec un bouchon Hemogard™ vert. Les tubes en capacités de 2, 4, 6 et 10 ml sont disponibles avec comme additif de l’héparine sodique ou de l’héparine de lithium.
Marque: BD 367885
Description
Les tubes plasma d’héparine BD Vacutainer™ pour la chimie clinique sont disponibles avec de l’héparine sodique séchée par pulvérisation ou un additif d’héparine de lithium. L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine. Ce complexe inhibe la thrombine et le facteur X activé et empêche ainsi la coagulation.
- L’anticoagulation optimale est obtenue par l’utilisation de 17 UI d’héparine par ml de sang (lorsque le niveau de remplissage est correct)
- L’héparine est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible
- Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique
- Un mélange correct (8 - 10 retournements) du tube immédiatement après la prise de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation
- Conditions de centrifugation : ≤1300 g pendant 10 minutes à 18–25°C
- Le tube d’héparine sodique à 10 ml est en verre et est doté d’un bouchon classique
Spécification
Tube de plasma hépariné | |
PET | |
Hemogard | |
Aiguille Vacutainer™ et porte-tubes | |
13 x 100 mm | |
Bloc |
Héparinate de lithium | |
Stérile | |
6 mL | |
Vert | |
Utilisé pour obtenir un échantillon de plasma |