Learn More
BD Tubes de préparation cellulaire en verre Vacutainer™
Utilisé pour l’isolation en une étape des lymphocytes, des monocytes et du plasma. Les tubes de préparation de cellules en verre BD™ Vacutainer™ permettent le prélèvement et le traitement de sang total dans un tube stérile fermé préparé avec du citrate de sodium ou de l’héparine sodique comme anticoagulant.
840.00€ - 1190.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de produit | Tube de préparation des cellules |
Matériau | Verre |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Classique tacheté |
Code produit | Marque | Additif | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Additif | Couleur de bouchon | Capacité (métrique) | Dimension du tube | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12917706
|
BD
362780 |
Héparinate de sodium | Orange / vert | 8 mL | 16 x 125 mm |
1190.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12997696
|
BD
362781 |
Citrate de sodium / FICOLL™ | Bleu / noir | 4 mL | 13 x 100 mm |
855.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12379299
|
BD
362782 |
Citrate de sodium / FICOLL™ | Bleu / noir | 8 mL | 16 x 125 mm |
840.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Le système BD CPT™ (Tube de préparation des cellules) fournit une méthode simple et normalisée pour l’isolement des cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) à partir de sang total. Dans un seul processus, jusqu’à 15 millions de PBMC peuvent être isolés en 20 minutes.
- Amélioration de la cohérence et de la reproductibilité de la préparation des échantillons par rapport aux séparations manuelles des gradients
- Séparations plus rapides car il n’est pas nécessaire de préparer des gradients ou de manipuler l’échantillon
- Isolement sûr des cellules avec un risque réduit de contamination dû au tube stérile fermé
Caractéristiques du Vacutainer™ CPT™ :
- Tubes de diagnostic moléculaire en verre avec étiquette transparente pour une visualisation facile du contenu
- Les bouchons classiques sont codés par couleur pour identifier facilement les anticoagulants utilisés
- Gel polymère à gradient de densité avec citrate de sodium ou anticoagulant d’héparine sodique
- La capacité de prélèvement sanguin est de 4 ou 8 ml (tube de 4 ml disponible en citrate de sodium uniquement)
- Le tube est marqué CE pour une utilisation diagnostique in vitro
- Conditions de centrifugation : 1500–1800 g pendant 15 minutes à 18–25°C
Spécification
Transparent | |
Verre | |
Classique tacheté | |
Transparent |
Tube de préparation des cellules | |
Stérile | |
Gel en polyester, liquide à gradient de densité | |
CE |