Learn More
BD Tube de solution ACD en verre Vacutainer™ avec bouchon jaune
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 mL
8,5 mL
Additif:
Solution ACD A
Solution ACD B
Type de bouchon:
Classique
Hemogard
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les tubes ACD BD Vacutainer™ sont disponibles en verre uniquement et sont identifiables par un bouchon jaune (Hemogard™ ou classique). Ils contiennent du citrate trisodique anticoagulant actif avec de l’acide citrique et du dextrose dans l’une des deux formulations. La concentration d’additifs dans chaque solution est la suivante :
- Solution ACD A (bouchon classique)
- Citrate de sodium : 22,0 g/L
- Dextrose : 24,5 g/L
- Acide citrique : 8,0 g/L
- Réactif antimycotique (sorbate K) : 0,15 g/L
- Solution ACD B (bouchon Hemogard™)
- Citrate de sodium : 13,2 g/L
- Dextrose : 14,7 g/L
- Acide citrique : 4,8 g/L
- Réactif antimycotique (sorbate K) : 0,2 g/L
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de solution ACD B |
| Additif | Solution ACD B |
| Matériau | Verre |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Hemogard |
| Capacité (métrique) | 6 mL |
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Dimension du tube | 13 x 100 mm |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour obtenir un échantillon de sang total ou de plasma |
| Type d’étiquette | Papier |