Learn More
BD Tube de fluorure / oxalate Vacutainer
Marque: BD 368921
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Tube fluorure / oxalate | |
Hemogard | |
Gris | |
Utilisé pour la détermination du glucose |
Plastique | |
4 mL | |
13 x 75 mm | |
Papier |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P330-Rincer la bouche.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Tube de fluorure / oxalate Vacutainer > Capacité : 4 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu