Learn More
BD Aiguilles de prélèvement sanguin Vacutainer™ Flashback
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Jauge:
Calibre 22
Longueur (métrique):
25,4 mm
Couleur:
Noir
Description
Le système BD Vacutainer™ est conçu et testé de manière optimale pour contrôler la variabilité pré-analytique tout au long du processus de prélèvement et de manipulation des échantillons.
- Fournit une confirmation instantanée de la position de l’aiguille grâce à une indication visuelle unique de retour de flamme
- Évite la nécessité de sonder une veine ou de piquer un patient plusieurs fois lorsque la veine est difficile à trouver
- Assure une formation facile du personnel et une utilisation complète de la collecte des systèmes fermés
- L’aiguille multi-échantillons complète idéalement la gamme de prélèvement sanguin Vacutainer
Specifications
Specifications
| Type de produit | Aiguille pour prélèvement sanguin |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Noir |
| Connecteurs | Vacutainer |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement sanguin |
| À utiliser avec (équipement) | Complète toute la gamme d’accessoires et de dispositifs de prélèvement sanguin Vacutainer |
| Jauge | Calibre 22 |
| Longueur (impériale) | 1 po |
| Longueur (métrique) | 25,4 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction