Learn More
BD Kit de prélèvement sanguin Vacutainer™ Safety-Lok™
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
21 g
Calibre 23
Longueur (métrique) du tube:
178 mm
305 mm
Couleur:
Bleu clair
Vert
Conditionnement:
200 pièces
Description
Les kits de prélèvement sanguin Safety-Lok™ sont des systèmes clos stériles pour le prélèvement de sang veineux. Ils peuvent également être utilisés pour des perfusions à court terme pouvant durer jusqu’à deux heures. Ces kits de perfusion à ailettes comprennent une aiguille hypodermique, des ailettes à code couleur, un dispositif de protection intégré, une tubulure à petit alésage et un connecteur. La plupart comprennent également un adaptateur Luer.
- Le mécanisme de sécurité protège contre les blessures causées par les aiguilles après une ponction veineuse réussie
- Le blindage de sécurité pousse sur l’aiguille, tout en l’entourant complètement
- Le mécanisme de sécurité s’enclenche de manière irréversible avec un clic audible sur l’aiguille
- Activation d’une seule main, pour une attention sur le patient et le site d’injection
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système de prélèvement sanguin |
| Couleur | Bleu clair |
| Calibre d’aiguille | Calibre 23 |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement de sang veineux, perfusions à court terme |
| Comprend | Avec adaptateur Luer, protection intégrée |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 19 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 178 mm |
| Quantité | 200/boîte. |