Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 VACUETTE™
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau blanc
Lavande avec anneau noir
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
16 mm
Type de bouchon:
Bouchon à vis de sécurité
Bouchon de sécurité à tirer
Bouchon de sécurité à tirer
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
Description
Les tubes de prélèvement sanguin EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang entier EDTA pour l’hématologie. Disponible avec séparateur EDTA K2, EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes VACUETTE™ EDTA K3 contiennent du K3EDTA tri-potassium qui bloque la coagulation en cascade.
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- En plastique PET virtuellement incassable
- Meilleure sécurité et meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
- Principalement en hématologie
- La paroi interne est revêtue d’EDTA K 2 déshydratée par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la coagulation en cascade
- Les tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 avec séparateur de gel et les tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 sont disponibles
- Des bouchons roses pour l’immunohématologie sont également disponibles
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de prélèvement sanguin |
| Additif | K3EDTA |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon de sécurité à tirer |
| Capacité (métrique) | 3 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
| Couleur de bouchon | Lavande avec anneau noir |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 VACUETTE™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu