Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 VACUETTE™
Code produit. 15427650
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau blanc
Lavande avec anneau noir
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
16 mm
Type de bouchon:
Bouchon à vis de sécurité
Bouchon de sécurité à tirer
Bouchon de sécurité à tirer
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
Code produit. 15427650
Marque: Greiner Bio-One 454021
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes de prélèvement sanguin EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang entier EDTA pour l’hématologie. Disponible avec séparateur EDTA K2, EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes VACUETTE™ EDTA K3 contiennent du K3EDTA tri-potassium qui bloque la coagulation en cascade.
Les tubes de prélèvement sanguin EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang entier EDTA pour l’hématologie. Disponible avec séparateur EDTA K2, EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes VACUETTE™ EDTA K3 contiennent du K3EDTA tri-potassium qui bloque la coagulation en cascade.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Meilleure sécurité et meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • Principalement en hématologie
  • La paroi interne est revêtue d’EDTA K 2 déshydratée par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la coagulation en cascade
  • Les tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 avec séparateur de gel et les tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 sont disponibles
  • Des bouchons roses pour l’immunohématologie sont également disponibles
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif K3EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon de sécurité à tirer
Capacité (métrique) 4 mL
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Lavande avec anneau noir
Hauteur (métrique) 75 mm
Dimension du tube 13 x 75 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: EDTA K3