Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 VACUETTE™
Code produit. 12552936
9 ml, Lavande avec anneau noir, 16 mm, Bouchon à vis de sécurité, 100 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
3 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Couleur de bouchon:
Lavande avec anneau blanc
Lavande avec anneau noir
Diamètre (métrique) externe:
13 mm
16 mm
Type de bouchon:
Bouchon à vis de sécurité
Bouchon de sécurité à tirer
Bouchon de sécurité à tirer
Conditionnement:
100 pièces
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
Code produit. 12552936
Marque: Greiner Bio-One 455036
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes de prélèvement sanguin EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang entier EDTA pour l’hématologie. Disponible avec séparateur EDTA K2, EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes VACUETTE™ EDTA K3 contiennent du K3EDTA tri-potassium qui bloque la coagulation en cascade.
Les tubes de prélèvement sanguin EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang entier EDTA pour l’hématologie. Disponible avec séparateur EDTA K2, EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes VACUETTE™ EDTA K3 contiennent du K3EDTA tri-potassium qui bloque la coagulation en cascade.
  • Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
  • Pour le prélèvement sanguin veineux
  • En plastique PET virtuellement incassable
  • Meilleure sécurité et meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
  • Principalement en hématologie
  • La paroi interne est revêtue d’EDTA K 2 déshydratée par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la coagulation en cascade
  • Les tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 avec séparateur de gel et les tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 sont disponibles
  • Des bouchons roses pour l’immunohématologie sont également disponibles
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif K3EDTA
Matériau PET
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à vis de sécurité
Capacité (métrique) 9 ml
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™
Couleur de bouchon Lavande avec anneau noir
Hauteur (métrique) 100 mm
Dimension du tube 16 x 100 mm
À utiliser avec (application) Prélèvement sanguin
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Nom du produit
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 VACUETTE™ >