Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin, d’héparine VACUETTE™
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 mL
9 mL
Type de bouchon:
Bouchon à tirer sans rainures
Additif:
Héparinate de lithium
Héparinate de sodium
Conditionnement:
1200 pièces
50 PCS
50 pièces
Description
Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine VACUETTE™ ont un sommet vert et contiennent de l’héparine de lithium, du sodium ou de l’héparine d’ammonium séché par pulvérisation sur les parois internes ; ils sont utilisés en chimie clinique, en immunologie et en sérologie. L’héparine anticoagulante active l’antithrombine, qui bloque la coagulation en cascade et produit ainsi un échantillon de sang/plasma entier.
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 unités
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- Principalement utilisé pour prélever du sang pour les analyses de chimie et d’immunocytochimie
- En plastique PET pratiquement incassable
- Offre une meilleure sécurité et une meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence
- Les tubes de prélèvement sanguin avec héparine de lithium VACUETTE™ sont également disponibles avec un séparateur de gel
- Les tubes d’héparine de Greiner Bio-One sont disponibles en : Héparine de lithium LH, séparateur d’héparine de lithium LH et héparine sodique NH.
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube de prélèvement sanguin |
| Additif | Héparinate de lithium |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à tirer sans rainures |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
| Couleur de bouchon | Vert avec anneau noir |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| Afficher plus |