Learn More
MMM Medcenter™ Vacucell Vacuum Drying Oven
For applications in biological research, production and quality control.
Marque:  MMM Medcenter™ MC000926
Code produit. 10471341
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Temperature sensitive, easily decomposing or oxidable samples can be gently dried in vacuum drying oven, where air displacement is obtained by inert gas
  • Complicated components with difficult to access cavities dry quickly
  • Temperature range up to 250°C
  • Microprocessor control
  • Interface RS 232
  • Three programmes
  • Timer max. 99 h 59 min
Spécification
Spécification
111 L
Vacuum Drying Oven
410 x 540 x 580 mm
880 mm
250°C
99 hr 59 min
760 mm
640 mm
Documents
Manuals
Product Information
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
MMM Medcenter™ Vacucell Vacuum Drying Oven > Capacity: 111L; I.D. (D x W x H): 410 x 540 x 580mm; O.D. (D x W x H): 640 x 760 x 880mm