Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90 PF
Filtres à flacon innovants pour une filtration rapide sous vide de 100 ml à 5 litres de solutions aqueuses.
196.00€ - 289.00€
Spécification
Matériau (membrane) | Supor (polyéthersulfone hydrophile) |
---|---|
Porosité | 0,8/0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17154371
|
Cytiva
4628 |
90 mm |
289.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
17194371
|
Cytiva
4638 |
60 mm |
196.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Supor (polyéthersulfone hydrophile) | |
0,8/0,2 μm | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 90 PF