Learn More
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 60
Retrait de l’endotoxine de l’eau, du tampon, des sucres neutres et de certaines solutions biologiques.
Marque:  Cytiva TA4632
Code produit. 17134821
  • 438.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cône intérieur avec raccord cannelé de 6 mm (1/4 po)
0,2 μm
10/boîte
PES Hydrophile
Stérile
60 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cytiva Dispositifs de filtration sous vide VacuCap™ 60 > 0,2 μm