Learn More
Wheaton™ Support en verre fritté pour ensemble de filtration de 47 mm avec raccords de joint de réduction standard
Recommandée pour la filtration générale. Le support en verre fritté Wheaton™ pour ensemble de filtration de 47 mm avec raccords de joint de réduction standard est fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction.
Marque:  Wheaton™ 419385-47
688.61 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.71000kg
Code produit. 11748799
  • 743.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2024
Description
  • Comprend une base de support en verre fritté (40-60 μm) de porosité grossière, un entonnoir gradué, une pince en aluminium anodisé et un flacon de filtration de 1 L
  • Composants en verre fabriqués en verre Wheaton™ 33 conformes aux exigences de la classe A du type USP 1 et de la norme ASTM E Type I
Spécification
Spécification
Filtration courante de solvants organiques et de liquides corrosifs, retrait de particules de solvants HPLC
Filtre à vide
500 ml