Learn More
Wheaton™ Ensemble de filtration de 47 mm avec support en acier inox
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques ou pour la production de filtrat ultracinant. Les ensembles de filtration Wheaton™ de 47 mm avec support en acier inox sont dotés de composants en verre fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d‘extraction.
Marque: Wheaton™ 419360
345.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.90720kg
Description
- Le verre est conforme aux exigences de la norme ASTM E 438, Type I, Classe A
- Un support en acier inox avec une grille à mailles de 120 mesh, un joint de porte-filtre en PTFE, une base de support, un entonnoir gradué de 300 ml, une pince en anodisé et un bouchon en silicone n°8
Spécification
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique | |
Filtre à vide | |
1 000 ml |