Learn More
Buerkle™ Pelle en acier inoxydable V2A
Code produit. 10568483 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
450 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10568483
Marque: Buerkle™ 53702000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette pelle en acier inox Buerkle™ V2A comme cuillère de dosage dans le laboratoire. Elle convient également à une utilisation avec des denrées alimentaires
Pelle V2A en acier inoxydable pour l’échantillonnage.
  • Acier inoxydable V2A (1.4301)
  • Stérilisable
  • Robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 000 ml
Certifications/Conformité AISI 304, V2A (1.4301)
Type de produit Cuillère de dosage
À utiliser avec (application) Apte au contact alimentaire
Matériau Acier inoxydable (V2A)