Learn More
Buerkle™ Pelle en acier inoxydable V2A
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
450 ml
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pelle V2A en acier inoxydable pour l’échantillonnage.
- Acier inoxydable V2A (1.4301)
- Stérilisable
- Robuste
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Certifications/Conformité | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| À utiliser avec (application) | Apte au contact alimentaire |
| Matériau | Acier inoxydable (V2A) |