Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
Marque: Cole-Parmer™ 04729-01
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Mélangez divers tailles et formes de tubes avec la tête d’agitation en caoutchouc incluse
- Le corps lourd moulé sous pression ne bouge pas sur la paillasse
- À utiliser pour le mélange en continu - la conception du boîtier est adaptée à l’utilisation d’une tige de laboratoire
Spécification
Vitesse fixe | |
Agitateur Vortex |