Learn More
BUCHI Pompe à vide V-300
La pompe à vide V-300 à membrane en PTFE résistante aux produits chimiques impressionne par son fonctionnement ultra-silencieux et économique. Avec son débit de 1,8 m3/h et son vide limite de 5 mbar, elle peut parfaitement être associée au Rotavapor R-300 et à l’interface I-300 / I-300 Pro.
Marque: BUCHI 11V300300
4923.92 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21962" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonctionnement silencieux
- Pompe à membrane PTFE sans huile
- Membranes à fonctionnement visible
- Fiable
Certifications
CE/CSA/CUS
Prestations de service
1 an
Spécification
5 mbar (±2 mbar) | |
PTFE | |
Pompe à membrane |
Pompe à vide V-300, interface I-300 Pro avec flacon Woulff | |
1,8 m3/h | |
100/240 V |