Learn More
BUCHI Pompe à vide V-300
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Pompe à vide V-300, flacon Woulff
Pompe à vide V-300, flacon Woulff (sans interface) et condenseur secondaire avec isolation
Pompe à vide V-300, flacon Woulff, interface I-300
Pompe à vide V-300, interface I-300 Pro avec flacon Woulff
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fonctionnement silencieux grâce à la régulation de la vitesse
- Fonctionnement sans surveillance en combinaison avec l’interface I-300 ou I-300 Pro lorsqu’elle est associée à un capteur de niveau en option pour le condenseur secondaire qui signale tout débordement éventuel du flacon récepteur
- Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de matériaux de haute qualité
- Durée de vie prolongée grâce à son fonctionnement à vitesse contrôlée associé à l’interface I-300 ou I-300 Pro en option
- Détection visuelle aisée des condensats et des particules grâce au panneau avant transparent
- Intégration transparente des plug-and-play dans :
- Système de vide à vitesse contrôlée avec interface I-300 / I-300 Pro
- Un système BUCHI Rotavapor™ R-300 entièrement automatisé incluant tous les paramètres de processus
Certifications
CE/CSA/CUS
Garantie
1 an
Spécification
Spécification
| Vide max. | 5 mbar (±2 mbar) |
| Contrôle | Manuel |
| Comprend | Pompe à vide V-300, flacon Woulff |
| Matériau | PTFE |
| Débit | 1,8 m³/h |
| Type de pompe | Pompe à membrane |
| Applications | Évaporation rotative |
| Tension | 100/240 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction