Learn More
UVP Radiamètre UVX : Capteur UVX-31
Click to view available options
:
Capteur, 302 nm, pour instrument de mesure UVX
Description
- Le commutateur de gamme UVX permet de sélectionner trois plages d’intensité : 0 à 20 mW/cm2, 02000 microw/cm2 et 0200 microw/cm2
- Un port de connexion d’un enregistreur graphique (non inclus) permet une surveillance continue
- Taux de conversion : 2,8 mesures/seconde
- Affichage : LCD à 3,5 chiffres
- Précision : ±2%
- Précision des capteurs : ±5% (comprend la norme NIST)
- Dimensions : 6,2 L x 3,6 l x 2 po H (157 x 91 x 51 mm)
Radiamètre UVX : Alimenté par une batterie de 9 volts pendant au plus 120 heures
atténuateur 10:1 : Étend la plage de lecture jusqu’à 200 mW/cm2
Capteurs vendus séparément.
Contrôle qualité
Spécification
Spécification
| Type | Capteur UVX-31 |
| À utiliser avec (équipement) | Radiamètre UVX UVP 97001502 |
| Longueur d’ondes | 302 nm |