Learn More
UVP Systèmes d’imagerie PhotoDoc-It™
Click to view available options
Modèle:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La caméra couleur numérique offre une résolution de 10 mégapixels. L’utilisateur peut afficher des images directement sur la caméra ou sur l’écran LCD couleur (en option).
- La hotte métallique légère crée un environnement de chambre noire compact.
- Les images sont enregistrées sur la carte mémoire de la caméra ou imprimées instantanément en couleur à moindre coût au format 4 x 6 po, à l’aide de l’imprimante photo économique fournie.
- Un filtre à bromure d’éthidium™ pour les gels colorés fluorescents (580 à 630 nm) est inclus dans la hotte. Vous pouvez le remplacer par d’autres types de filtres.
- Un verrou à combinaison fixe la caméra à la chambre noire. L’écran LCD illustré sur l’image est un accessoire en option. Dimensions : 337 x 241 x 432 mm Le système PhotoDoc-It offre une solution économique pour capturer, imprimer et enregistrer des images en couleur pour la documentation sur gel de base sans qu’un film soit nécessaire.
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Profondeur (métrique) | 241mm |
| Type de filtre | Rouge EtBr |
| Taille en pixels | 16 MP |
| Hauteur (métrique) | 432 mm |
| Longueur d’ondes | 302 à 365 nm |
| Largeur (métrique) | 337mm |
| Modèle | LM-20 |
| Plage | 302 à 365 nm |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Afficher plus |