Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portables
Plusieurs utilisations possibles, notamment dans les applications de laboratoire, de recherche ou de criminologie. Les tubes de rechange pour lampes UV portatives UVP™ sont conçus pour une utilisation avec la lampe UV portative à poignée du modèle ML-49.
Marque:  UVP 34-0016-01
Code produit. 12892979
  • 37.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les lampes sont légères pour une manipulation aisée
  • Boîtier en plastique durable
  • Six watts
  • Modèles disponibles avec UV de courte longueur d’onde, de longue longueur d’onde ou une combinaison de longueurs d’onde courtes et longues
  • La version avec longueurs d’onde courtes et longues combinées est fournie avec un sélecteur de longueur d’onde pour commuter entre les longueurs d’onde
Spécification
Spécification
Lampe à UV
6 W
Accessoire à courte / longue longueur d’onde multibande en tube pour lampes à UV portatives de 6 W
1 de chaque
UV-A
365 nm
Lampe UV portative ML-49