Learn More
UVP Mini-lampes à UV
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
365 nm
Source lumineuse:
UV-A
UV-A, UV-C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Requires
Requièrent quatre piles AA (non incluses).
- Lampes de 4 watts fonctionnant sur batterie avec conception légère et format de poche
- Boîtier en plastique résistant aux chocs avec sangle en nylon
- Sélectionnez parmi les modèles à UV 254 nm ou 365 nm ou une combinaison des deux
- Les applications incluent la fluorescence et l’inspection pour une utilisation sur le terrain
†Intensité relative à 3 po (7.6 cm).
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | UV-A, UV-C |
| Puissance en watts | 4 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Matériau du coffret | Plastique |
| Profondeur (impériale) | 2,2 in |
| Profondeur (métrique) | 56 mm |
| Dimensions (L x l) | 159 x 25 mm (6,25 x 1 po) |
| À utiliser avec (application) | Fluorescence et inspection pour utilisation sur le terrain, inspections industrielles, laboratoire et lapidaire |
| Longueur (impériale) | 6,25 in |
| Longueur (métrique) | 159 mm |
| Afficher plus |