Learn More
UVP Négatoscopes Mini Chromato-Vue™
Assure un environnement de chambre noire compact pour la visualisation des matériaux. Les négatoscopes Mini Chromato-Vue™ UVP™ comprennent un filtre de contrôle du contraste qui absorbe l’énergie UV pour protéger les yeux.
Marque:  UVP 95-0072-01
Code produit. 11778201
Quantité Prix
1 268.00€ / 1 pièce
6 222.44€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque négatoscope est conçu pour être utilisé avec des modèles de lampe UVP spécifiques, qui s’adaptent parfaitement au-dessus du négatoscope
  • Les négatoscope Mini sont fabriquées avec une base métallique et un plateau en plastique
  • Le panneau inférieur de l’armoire est amovible
  • Un filtre de réglage du contraste absorbe la lumière UV pour protéger les yeux
  • Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
  • Un rideau occultant léger (réf. n° UVP72-0001-01) bloque la lumière externe de l’intérieur de l’armoire
C-10P : Accepte les lampes rechargeables
C-10 : À utiliser avec les lampes UV compactes et portables
C-10E4 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 4 W
C-10E6 : Conçu pour une utilisation avec les lampes de la série EL de 6 W
C-15G : Combine le négatoscope C-10 avec la lampe de poche multibande UVGL-58 à ondes courtes et longues pour former un système d’éclairage autonome
Applications :
Minéralogie, fluorescence de laboratoire, stérilisation, essais in situ
Spécification
Spécification
229 mm
305 mm
C-10
Négatoscope portatif Mini
Lampes compactes / portatives
267 mm
pour la visualisation de matériaux
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
UVP Négatoscopes Mini Chromato-Vue™ > Négatoscope C-10 ; Mini ; pour lampes compactes/portatives